Learn More
Zirconium(IV) n-Propoxid, 70 % w/w in n-Propanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362598
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
50 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11362598 50 g 50 Gramm
11372598 500 g 500 Gramm
11382598 2 kg 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11362598 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 022989.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Zirconium(IV) n-propoxide is used as a precursor in the production of zirconia. It is also used to study the thermophysical properties like thermal conductivity and thermal effusivity of hybrid films and thereby adjusting optic properties of the films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23519-77-9
Summenformel C12H28O4Zr
Molekulargewicht (g/mol) 327.58
MDL-Nummer MFCD00015307
InChI-Schlüssel XPGAWFIWCWKDDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium iv tetrapropoxide, zirconium iv propoxide, unii-a7z4n4e80x, 1-propanol, zirconium 4+ salt, zirconium propoxide, zirconium n-propoxide, 1-propanol, zirconium 4+ salt 4:1, zirconium iv propoxide solution, zirconium tetrapropanolate, propyl alcohol, zirconium 4+ salt
PubChem CID 90139
SMILES CCCO[Zr](OCCC)(OCCC)OCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) n-propoxide
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 50 g
UN-Nummer UN1993
Flammpunkt 28°C (83°F)
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in waterImmiscible with water.
IUPAC-Name Propan-1-olat; Zirkonium(4+)
Formelmasse 327.56
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 70 % w/w in n-Propanol
Brechungsindex 1.451
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.044 g/mL