Learn More
Zirkonium(IV)-fluorid, hafniumarm, 99 %, Hf < 0.1 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048812
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11307247
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011542.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Zirconium fluoride is used as a zirconium source in oxygen-sensitive applications such as metal production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-64-4
MDL-Nummer MFCD00011307
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) fluoride
Schmelzpunkt 600°C (sublimation)
Namenshinweis Low hafnium
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Strukturformel ZrF4
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,10175
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 167.21
Reinheit (%) 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Hf <0.1%
Brechungsindex 1.59
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 4.43 g/mL