Learn More
Zirkonium(IV)-fluorid, 99,9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368288
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11368288 25 g 25 Gramm
11358288 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368288 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039489.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Es wird als Zirkoniumquelle in sauerstoffempfindlichen Anwendungen, z. B. in der Metallproduktion, verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-64-4
MDL-Nummer MFCD00011307
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) fluoride
Schmelzpunkt 600°C (sublimation)
Farbe Weiß
Physikalische Form Stücke (stark verdünnt, Druck-gesintert)
Menge 25 g
Brechungsindex 1.59
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Dichte 4.43 g/mL
Strukturformel ZrF4
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,10175
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (13.2g/L @ 20 C)
Formelmasse 167.21
Reinheit (%) 99.9%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke