Learn More
Zirkonium(IV)-chlorid, Reaktor-Gütegrad, > 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306468
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11306468 100 g 100 Gramm
11326468 10 g 10 Gramm
11316468 500 g 500 Gramm
11396458 2 kg 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11306468 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012104.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Zirconium tetrachloride is commonly utilized as a Lewis acid catalyst in many organic synthesis reactions. It is an important source for organometallic complexes of zirconium. It is practiced in many areas like nuclear industry, metal industry, photography, glass, and ceramic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-11-6
Summenformel ZrCl4
MDL-Nummer MFCD00011306
Synonym Zirconium tetrachloride
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) chloride
Schmelzpunkt 331° (sublimation)
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich >99.5% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether,hydrochloric acid.
Formelmasse 233.03
Güte Reaktor
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 2.803
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zirconium(IV) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Zirconium tetrachloride