Learn More
Zirconium(IV)-2-Ethylhexanoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373548
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11373548 100 g 100 Gramm
11363548 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373548 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039174.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zirconium(IV) 2-ethylhexanoate is utilized as a metal organic precursor of zirconium for solution deposition and chemical vapor deposition of thin films containing zirconium especially zirconium oxide thin films. It is also used as yttria stabilized zirconia films for solid oxide fuel cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2233-42-3
Summenformel C32H60O8Zr
Molekulargewicht (g/mol) 664.048
MDL-Nummer MFCD00072684
InChI-Schlüssel OFYFURKXMHQOGG-UHFFFAOYSA-J
Synonym zirconium tetra 2-ethylhexanoate, zirconium 2-ethylhexanoate, 2-ethylhexanoate; zirconium 4+, zirconium iv 2-ethylhexanoate, acmc-1cfv3, zirconium octoate, 2-ethylhexanoate; zirconium +4 cation, zirconium iv 2-ethylhexanoate 25g, tetrakis 2-ethylhexanoic acid zirconium iv salt, zirconium 4+ tetrakis 2-ethylhexanoate
PubChem CID 6451377
IUPAC-Name 2-Ethylhexanoat; Zirkonium(4+)
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Zr+4]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) 2-ethylhexanoate
Farbe Bernsteinfarbig
Flammpunkt >93°C (199°F)
Menge 100 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 664.04
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zirconium(IV) 2-ethylhexanoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Zirconium tetra(2-ethylhexanoate)