Learn More
Zirkonium(IV)1,1,1-Trifluor-2,4-pentandionat, 98 + %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11333527
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11333527 1 g 1 Gramm
11313527 5 g 5 Gramm
11323527 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11333527 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 019276.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17499-68-2
Summenformel C20H16F12O8Zr
Molekulargewicht (g/mol) 703.55
MDL-Nummer MFCD00015317
InChI-Schlüssel QOUVICDMOZRTCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium iv tetrakis 1,1,1-trifluoro-4-oxo-2-pentene-2-olate
PubChem CID 101644371
IUPAC-Name zirconium(4+) tetrakis(1,1,1-trifluoro-2,4-dioxopentan-3-ide)
SMILES [Zr+4].CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedionate
Siedepunkt 235°C (decomposition)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene; Slightly soluble in THF and methylene chloride; Insoluble in water
Formelmasse 703.46
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallin