Learn More
Zirkoniumdioxid, 96–98 %, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10335820 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10335820 250 g Kunststoffpulverbehälter 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10335820 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. Z/1850/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Siedepunkt 4300°C
Schmelzpunkt 2700°C
CAS 1314-23-4
Farbe Weiß
pH 3 to 4
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 250 g
Summenformel O2Zr
MDL-Nummer MFCD00011310 MFCD01868884
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
InChI-Schlüssel MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Zr]=O
IUPAC-Name Dioxozirkonium
Molekulargewicht (g/mol) 123.22
PubChem CID 62395
Formelmasse 123.22g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zirconium(IV) oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.