Learn More
Zirkoniumdinitratoxid-Hydrat, 99,9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319298
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11319298
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043224.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dient als Vorstufe bei der Herstellung ferroelektrischer Pb(Zr0,50Ti0,50)O3-Dünnschichten, Silika und Aluminiumoxid-dotiertem nanokristallinem Cer/Zirkonium.Kommt auch zur Herstellung von Ceroxid/Zirkoniumoxid/Mischoxid-Katalysatorträgern zum Einsatz.
Zirconium dinitrate oxide hydrate is used as a precursor in the production of Pb(Zr0.50Ti0.50)O3 ferroelectric thin films and silicaand alumina-doped nanocrystalline ceria/zirconia. It is also used to prepare cerium oxide/zirconium oxide mixed oxide catalyst supports.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14985-18-3
Summenformel N2O7Zr
Molekulargewicht (g/mol) 231.23
MDL-Nummer MFCD00149896
InChI-Schlüssel JWBWFTANBHYHBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium dinitrate oxide hydrate, zirconyl nitrate hydrate, zirconium iv dinitrate oxide hydrate, oxozirconiumbis ylium hydrate dinitrate, zirconium iv oxynitrate hydrate, zirconium dinitrate oxide hydrate, puratronic, zirconium iv oxynitrate hydrate, technical grade, zirconium iv oxynitrate hydrate trace metals basis
PubChem CID 16211674
SMILES [O-][N+](=O)O[Zr](=O)O[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium dinitrate oxide hydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 500 g
UN-Nummer UN1477
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol.
IUPAC-Name Oxozirkonium(2+); Dinitrat; Hydrat
Formelmasse 231.23 (anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Verpackung Kunststoffflasche
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zirconium dinitrate oxide hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Zirconyl nitrate hydrate