Learn More
Zirkoniumborid, 99.5 % (Metallbasis ausser Hf), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346508
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11346508
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012140.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Zirconium boride is use to improve resistance in zirconia-based, carbon-bonded refractories in contact with ferrous melts. Used in nuclear applications, aerospace refractory, in cutting tools and to protect thermocouple tubes. It also used in use of its relatively high conductivity, especially for a ceramic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12045-64-6
Summenformel B2Zr
Molekulargewicht (g/mol) 112.844
MDL-Nummer MFCD00064648
InChI-Schlüssel VWZIXVXBCBBRGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Zirconium diboride
PubChem CID 9812765
IUPAC-Name Bor;zirconium
SMILES [B].[B].[Zr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium boride
Schmelzpunkt 3000°C
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
UN-Nummer UN3178
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 112.84
Reinheit (%) 99.5%