missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zirkonium für AAS 1 g/L HNO₃ /HF-Matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA

Artikelnummer. 12943245 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
12943245 100 ml Flasche 100 Milliliter
12953245 500 ml Flasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12943245 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. B 070 100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.

Chemische Identifikatoren

CAS 7440-67-7
Summenformel Zr
Molekulargewicht (g/mol) 91.22
MDL-Nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-Schlüssel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC-Name Zirkonium
SMILES [Zr]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Zirkonium
Verpackung Flasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/l ±0.002 g/l
UN-Nummer 3287
Typ Standardlösung für die Atomabsorptionsspektrometrie mit Flammen-Einzelelement
Solvent or Matrix 2 % HNO3/0.5 % HF
Menge 100 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Single-element Standard Solution for AAS. Zirconium (Zr) 10mg/l in HNO3 2%,HF 0.5%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.