Learn More
Merck ZipTip™ Pipettenspitzen
Artikelnummer. 10481253 Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
C18-Medien
C4-Medien
Mikrobett mit C18-Medien
Starke Kationenaustauschmedien
Menge:
8/Packung
96/Packung
960/Packung
Packungsgröße:
8 Stück
96 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 10481253
Marke: Merck ZTC04S096
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Probenvorbereitung und präzises Liquid Handling mit einem Gerät
Ein 0.6 μl-Bett aus C18-18, C4-4 oder SCX-Medien (starker Kationenaustausch) wird am Ende einer 10 μl-Pipettenspitze so fixiert, dass kein Totvolumen entsteht; aufkonzentrierte, gereinigte Proben werden in 1 bis 4 μl eluiert. Für Anwendungen, die kleinere Elutionsvolumen erfordern (z. B. <1 μl), bieten ZipTip μ-C18- 18 Spitzen ein Mikrobettformat mit 0.2μl Medien.
  • Aufkonzentration und Reinigung von biologischen Proben mit 1 bis 100 μl
  • Ideal für die minutenschnelle Aufreinigung und -konzentration von Femtomolen zu Picomolen von Peptiden, Proteinen oder Oligonukleotiden vor der Massenspektrometrie, HPLC, Kapillarelektrophorese und anderen analytischen Techniken
Bestellinformation
Erhältlich in zwei Verpackungsgrößen: Wiederverschließbare Tabletts (Packungen mit 8 und 24 Spitzen) und Spitzen-Racks mit 96 Plätzen (Packungen mit 96 und 960 Spitzen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 10 μl
Länge (angloamerikanisch) 1.25 Zoll
Länge (metrisch) 3.1 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) C4-Medien
Spitzenform Medien-fixiert
Menge 96/Packung
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Produktlinie ZipTip
Material Polypropylen