Learn More
Merck ZipTip™ Pipettenspitzen
Probenvorbereitung und präzises Liquid Handling mit einem Gerät
Marke:  Merck ZTC18M960
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10278851
  • 4440.00 CHF / 960 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-10-2025
Beschreibung
Probenvorbereitung und präzises Liquid Handling mit einem Gerät
Ein 0.6 μl-Bett aus C18-18, C4-4 oder SCX-Medien (starker Kationenaustausch) wird am Ende einer 10 μl-Pipettenspitze so fixiert, dass kein Totvolumen entsteht; aufkonzentrierte, gereinigte Proben werden in 1 bis 4 μl eluiert. Für Anwendungen, die kleinere Elutionsvolumen erfordern (z. B. <1 μl), bieten ZipTip μ-C18- 18 Spitzen ein Mikrobettformat mit 0.2μl Medien.
  • Aufkonzentration und Reinigung von biologischen Proben mit 1 bis 100 μl
  • Ideal für die minutenschnelle Aufreinigung und -konzentration von Femtomolen zu Picomolen von Peptiden, Proteinen oder Oligonukleotiden vor der Massenspektrometrie, HPLC, Kapillarelektrophorese und anderen analytischen Techniken
Bestellinformation
Erhältlich in zwei Verpackungsgrößen: Wiederverschließbare Tabletts (Packungen mit 8 und 24 Spitzen) und Spitzen-Racks mit 96 Plätzen (Packungen mit 96 und 960 Spitzen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 μl
3 cm
Spezial, Medien-fixiert
Universelle Passform
Polypropylen
1,2 in.
Micro Bed of C18 Media
960/Packung
ZipTip
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck ZipTip™ Pipettenspitzen > Mit Mikrobett aus C18-Medien; 960/Pckg.