Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ziprasidonhydrochlorid-Monohydrat
Artikelnummer. 15852524 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15852524
Marke: Thermo Scientific Chemicals undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138982-67-9
Summenformel C21H24Cl2N4O2S
Molekulargewicht (g/mol) 467.41
InChI-Schlüssel ZCBZSCBNOOIHFP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Wasserstoff 5-{2-[4-(1,2-Benzothiazol-3-yl)Piperazin-1-yl]ethyl}-6-Chloro-2,3-Dihydro-1H-Indol-2-one-Hydratchlorid
SMILES [H+].O.[Cl-].ClC1=CC2=C(CC(=O)N2)C=C1CCN1CCN(CC1)C1=NSC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ziprasidone hydrochloride monohydrate
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in dimethyl sulfoxide
Formelmasse 467.41