Learn More
Chemsplash Laborkittel mit Reißverschluss, Stoff T5/6, Strickbündchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30058257
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
30058257 S 50 Stück
30058193 M 50 Stück
30058420 L 50 Stück
30058233 XL 50 Stück
30058353 2XL 50 Stück
30058265 3XL 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30058257 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 2649.400.004
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Laborkittel ist ein 2/3-langer Mantel mit Kragen, Reißverschluss und gestrickten Bündchen.
Chemsplash Laborkittel
  • Chemsplash 55 g/m² Typ PB 6B Gewebe
  • Vorderseite mit Reißverschluss und Klebeabdeckung
  • fusselfreie Strickbündchen
  • Umlegekragen
  • Silikon- und latexfrei
  • Anti-Static Material
  • Fusselfreier Stoff
  • PFAS-frei
  • Entspricht ISO 14644-1:2015 Reinraumklasse 5 - 9
Beschreibung: Die Chemsplash Der Laborkittel besteht aus Chemsplash Der Stoff ist weich und mikroporös. Es ist robust und beständig gegen Chemikalienspritzer und Staub. Dieser Laborkittel ist ein 2/3-langer Kittel mit Kragen und Reißverschluss sowie gestrickten Bündchen. Es ist antistatisch gemäß EN1149-5:2008, fusselfrei und für Reinraumanwendungen geeignet. Es entspricht ISO 14644-1:2015 Reinraum Klasse 5 - 9. Chemsplash Accessoires können dazu dienen, den Träger vor der Umgebung oder die Umgebung vor dem Träger zu schützen. Die Produktreihe wurde so konzipiert, dass sie maximalen Tragekomfort bietet.
Spezifikation
Produkttyp Laborkittel
Größe S
Geschlecht Unisex
Material Mikroporöses Verbundgewebe
Farbe Weiß
Verschlusstyp Reißverschluss
Stulpenform Gestrickt
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Widerstand Flüssigkeiten
Anzahl Taschen Keine
Latexfrei Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Cleanroom Class Klasse 100-100.000 (ISO 5-8)