Learn More
Chemsplash Laborkittel mit Reißverschluss, Stoff T5/6, elastische Bündchen
Artikelnummer. 30058447
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30058447 L 50 Stück
30058202 S 50 Stück
30058450 M 50 Stück
30058301 XL 50 Stück
30058165 2XL 50 Stück
30058354 3XL 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30058447 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 2549.400.006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.98 CHF
    194.10 CHF / 50 Stück
    Sparen 34.88 CHF
    15% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Laborkittel ist ein 2/3 langer Kittel mit Kragen, Reißverschluss und elastischen Bündchen an den Handgelenken. Es ist antistatisch gemäß EN1149-5:2008, fusselfrei und für Reinraumanwendungen geeignet.
Chemsplash Laborkittel
  • Chemsplash 55 g/m² Typ PB 6B Gewebe
  • Vorderseite mit Reißverschluss und Klebeabdeckung
  • Elastische Bündchen
  • Umlegekragen
  • Silikon- und latexfrei
  • Anti-Static Material
  • Nicht fusselnd
  • PFAS-frei
  • Entspricht ISO 14644-1:2015 Reinraum 5 - 9
Beschreibung: Die Chemsplash Der Laborkittel besteht aus Chemsplash Der Stoff ist weich und mikroporös. Es ist robust und beständig gegen Chemikalienspritzer und Staub. Dieser Laborkittel ist ein 2/3-langer Kittel mit Kragen, Reißverschluss und elastischen Bündchen an den Handgelenken. Es ist antistatisch gemäß EN1149-5:2008, fusselfrei und für Reinraumanwendungen geeignet. Entspricht ISO 14644-1:2015 Reinraum 5 - 9. Chemsplash Accessoires können dazu dienen, den Träger vor der Umgebung oder die Umgebung vor dem Träger zu schützen. Die Produktreihe wurde so konzipiert, dass sie maximalen Tragekomfort bietet.
Spezifikation
Produkttyp Laborkittel
Größe L
Geschlecht Unisex
Material Mikroporöses Verbundgewebe
Farbe Weiß
Verschlusstyp Reißverschluss
Stulpenform Elastisch
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Widerstand Flüssigkeiten
Anzahl Taschen Keine
Latexfrei Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Cleanroom Class Klasse 100-100.000 (ISO 5-8)