Learn More
Chemsplash Zip Labcoat T5/6 Fabric, Elastic Cuff
GREENER_CHOICE
Lab Coat is a 2/3 length coat with a collar and zip closure and elasticated wrists. It is anti-static to meet with EN1149-5:2008, lint free and suitable for clean room applications.
Marque:  Chemsplash 2549.400.009
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 30058354
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    325.00 CHF
    294.55 CHF / 50 Stück
    Sparen 30.45 CHF
    9% Rabatt
Il en reste null
Verfügbar ab: 24-11-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Chemsplash Lab Coat
  • Chemsplash 55GSM Type PB 6B Fabric
  • Zip Fasten Front with Adhesive Flap Cover
  • Elasticated Cuffs
  • Fold Over Collar
  • Silicone and Latex Free
  • Anti-Static Material
  • Non-Linting
  • PFAS Free
  • Conforms to ISO 14644-1:2015 Cleanroom 5 - 9
Description: The Chemsplash Lab Coat is made from Chemsplash fabric, which is soft and microporous. It is strong and resistant to chemical splash and dust. This lab coat is a 2/3 length coat with a collar, zip closure, and elasticated wrists. It is anti-static to meet EN1149-5:2008, lint-free, and suitable for cleanroom applications. Conforms to ISO 14644-1:2015 Cleanroom 5 - 9. Chemsplash accessories can be used to protect the wearer from the environment or the environment from the wearer. The range has been designed to allow for maximum comfort and wearability.
Spécification
Spécification
Lab Coat
Unisex
White
Elastic
Non-sterile
None
Autoclavable
3X-Large
Microporous Composite Fabric
Zipper
Single-use
Liquids
Yes
Class 100-100,000 (ISO 5-8)
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Chemsplash Zip Labcoat T5/6 Fabric, Elastic Cuff > 3XL
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis