Learn More
Emma Safety Footwear Zion Sicherheitsschuhe
Artikelnummer. 15908291
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Packungsgröße:
1 Paar
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15908291 37 1 Paar
15918291 38 1 Paar
15928291 39 1 Paar
15938291 40 1 Paar
15948291 41 1 Paar
15958291 42 1 Paar
15968291 43 1 Paar
15978291 44 1 Paar
15988291 45 1 Paar
15998291 46 1 Paar
15908301 47 1 Paar
15918301 48 1 Paar
15928301 49 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15908291 Lieferant Emma Safety Footwear Lieferanten-Nr. MM30084837
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Beständigkeit und gut sichtbarer 3M™-reflektierender Streifen. Die undurchdringbare Sohle schützt den Fuß vor scharfen und metallischen Gegenständen, während die Zehenkappe aus Stahl und die verstärkte Zehenabdeckung aus Polyurethan Schutz vor herabfallenden Gegenständen bieten. Mikrofaser-Komponenten halten Zement stand und bleiben flexibel.
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • Mikrofaserkonstruktion 
  • GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
  • Reflektierender 3M™-Besatz
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver gewährleistet trockenere, frischere Füße
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN ISO 20345:2011
Farbe Schwarz
Bauweise/Design Zion
Auskleidungsmaterial Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Material Mikrofaser
Größe 37