Learn More
Zinterol hydrochloride, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18772794
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18772794 10 mg 10 Milligramm
18712584 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18772794 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 1051/10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Selective β2 agonist
Potent and selective β2-adrenoceptor agonist (pKB values are 8.3 and < 5.7 for β 2 and β1 receptors respectively, as measured in human artery).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37000-20-7
Summenformel C19H26N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 378.487
InChI-Schlüssel XJBCFFLVLOPYBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinterol, zinterol inn, zinterolum inn-latin, n-2-hydroxy-5-1-hydroxy-2-2-methyl-1-phenylpropan-2-ylamino ethyl phenyl methanesulfonamide, n-2-hydroxy-5-1-hydroxy-2-2-methyl-1-phenylpropan-2-yl amino ethyl phenyl methanesulfonamide, zinterolum, 2'-hydroxy-5'-l-hydroxy-2-2-methyl-1-phenyl-2-propylamino ethyl methanesulfonanilide, methanesulfonamide, n-5-2-1,1-dimethyl-2-phenylethyl amino-1-hydroxyethyl-2-hydroxyphenyl, d0a0kp
PubChem CID 37990
IUPAC-Name N-[2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(2-methyl-1-phenylpropan-2-yl)amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide
SMILES CC(C)(CC1=CC=CC=C1)NCC(C2=CC(=C(C=C2)O)NS(=O)(=O)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinterol hydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 414.95
Reinheit (%) >98%