Learn More
Zinpyr-1, TRC
Artikelnummer. 30450854
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30450854 10 mg
30449598 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30450854 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ44000010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 288574-78-7
Summenformel C46 H36 Cl2 N6 O5
Molekulargewicht (g/mol) 823.72
IUPAC-Name 2-[4,5-bis[[bis(pyridin-2-ylmethyl)amino]methyl]-2,7-Dichlor-3-hydroxy-6-oxoxanthen-9-yl]Benzoensäure
SMILES OC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Cl)C(=O)C(=C3Oc4c(CN(Cc5ccccn5)Cc6ccccn6)c(O)c(Cl)cc24)CN(Cc7ccccn7)Cc8ccccn8
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinpyr-1
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C46H36Cl2N6O5/c47-39-21-35-41(33-15-1-2-16-34(33)46(57)58)36-22-40(48)43(56)38(28-54(25-31-13-5-9-19-51-31)26-32-14-6-10-20-52-32)45(36)59-44(35)37(42(39)55)27-53(23-29-11-3-7-17-49-29)24-30-12-4-8-18-50-30/h1-22,55H,23-28H2,(H,57,58)
Formelmasse 822.2124