Learn More
Cloxacillin-Natriumsalz, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11489801 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489801 1 g -
11499801 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489801 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215831701
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 62625-22-3
Summenformel C20H16N4NaO6S
Molekulargewicht (g/mol) 463.42
InChI-Schlüssel IABRINWJUBAIIE-JJECXDOKSA-N
Synonym 2-Carboxy-2'-hydroxy-5'-sulfoformazylbenzene
PubChem CID 131856391
IUPAC-Name 2-[2-[(Z)-N-[(Z)-(6-Oxo-3-sulfocyclohexa-2,4-dien-1-yliden)amino]-C-phenylcarbonimidoyl]hydrazinyl]benzoesäure; Natrium
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=NN=C2C=C(C=CC2=O)S(=O)(=O)O)NNC3=CC=CC=C3C(=O)O.[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zincon Sodium Salt
Menge 1 g
Formelmasse 462.4
Physikalische Form Fest