Learn More
Zink, Zn/Al, Zamak 3, Z33520, ARMI ∣MBH
Beschreibung
Zink, Zn/Al, Zamak 3, Z33520, Ø 50x20mm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminium/Cadmium/Cerium/Copper/Iron/Lanthanum/Lead/Magnesium/Manganese/Nickel/Silicon/Tin |
| CAS | 7440-66-6 |
| Menge | 1 Ea. |
| Form | Disc |