Learn More
Zink, Zn/Al, Zamak 3, Z33520, 50 g, ARMI ∣MBH
Artikelnummer. 30002802
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30002802 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30002802 Lieferant ARMI/MBH Lieferanten-Nr. MBH42X Z11 AC
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ARMI ∣MBH produziert hochwertige, zertifizierte Referenzmaterialien für Metalllegierungen und legt Standards für Spark-OES fest. ICP und Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA). Das Angebot umfasst Stahl, Aluminium, Titan, Nickel, Kobalt, Kupfer, Magnesium und mehr.
Zink, Zn/Al, Zamak 3, Z33520, 50 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium/Chromium/Tin/Cadmium/Indium/Antimony/Thallium/Lead/Manganese/Nickel/Magnesium/Copper/Aluminium/Lanthanum/Iron
CAS 7440-66-6
Menge 50 g
Form Pieces
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cerium 0.0014 %/Chromium 0.0016 %/Tin 0.0017 %/Cadmium 0.002 %/Indium 0.0037 %/Antimony 0.0047 %/Thallium 0.0047 %/Lead 0.0058 %/Manganese 0.0196 %/Nickel 0.0241 %/Magnesium 0.0329 %/Copper 0.093 %/Aluminium 3.19 %/Lanthanum (0.0009) %/Iron (0.036) %