Learn More
Zink, Zn/Al, Zamak 3, Z33520, 50 g, ARMI ∣MBH
Beschreibung
Zink, Zn/Al, Zamak 3, Z33520, 50 g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chromium/Tin/Magnesium/Antimony/Cerium/Cadmium/Nickel/Lead/Manganese/Copper/Iron/Aluminium/Lanthanum/Silicon |
| CAS | 7440-66-6 |
| Menge | 50 g |
| Form | Pieces |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Chromium 0.0004 %/Tin 0.0007 %/Magnesium 0.0009 %/Antimony 0.0011 %/Cerium 0.0011 %/Cadmium 0.0014 %/Nickel 0.0014 %/Lead 0.0017 %/Manganese 0.0038 %/Copper 0.005 %/Iron 0.013 %/Aluminium 4.66 %/Lanthanum (0.0008) %/Silicon (0.0018) % |