Learn More
Zink, Zn/Al, Zamak 3, Z33520, 50 g, ARMI ∣MBH
Beschreibung
Zink, Zn/Al, Zamak 3, Z33520, 50 g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Indium/Tin/Silicon/Cadmium/Manganese/Lead/Nickel/Lanthanum/Iron/Cerium/Magnesium/Copper/Aluminium/Chromium |
| CAS | 7440-66-6 |
| Menge | 50 g |
| Form | Pieces |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Indium 0.0025 %/Tin 0.0052 %/Silicon 0.006 %/Cadmium 0.0065 %/Manganese 0.0083 %/Lead 0.0133 %/Nickel 0.017 %/Lanthanum 0.0183 %/Iron 0.019 %/Cerium 0.0361 %/Magnesium 0.0663 %/Copper 0.0752 %/Aluminium 3.52 %/Chromium (0.0002) % |