Learn More
Zinkdraht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305467
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 m
Packungsgröße:
5 Meter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11305467 5 m 5 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11305467 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042705.G5
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc
Farbe Grau
CAS 7440-66-6
Aussehen Gray wire
Dichte 7.14g/cm3
Menge 5 m
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Form Draht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser
Summenformel Zn
MDL-Nummer MFCD00011291
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
InChI-Schlüssel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zn]
IUPAC-Name Zink
Molekulargewicht (g/mol) 65.38
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185