Learn More
Zinkdraht, 0.5 mm Durchmesser, 99.994 % (Metallbasis), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316408
Change view
Click to view available options
Menge:
1 m
25 m
5 m
Packungsgröße:
1 Meter
25 Meter
5 Meter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11316408 5 m 5 Meter
11306408 1 m 1 Meter
11396398 25 m 25 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11316408 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012054.G5
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-66-6
Summenformel Zn
Molekulargewicht (g/mol) 65.38
MDL-Nummer MFCD00011291
InChI-Schlüssel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC-Name Zink
SMILES [Zn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc wire
Namenshinweis 0.5mm (0.02 in.) dia, Puratronic™
Dichte ≈1.40g/m
Menge 5 m
Geruch Geruchsneutral
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.994%