Learn More
Zinkdraht, 99.994 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11326408
Change view
Click to view available options
Menge:
10 m
2 m
50 m
Packungsgröße:
10 Meter
2 Meter
50 Meter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11326408 2 m 2 Meter
11346408 10 m 10 Meter
11336408 50 m 50 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11326408 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012055.G2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Form: ca.0.35 g/m
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-66-6
Summenformel Zn
Molekulargewicht (g/mol) 65.38
MDL-Nummer MFCD00011291
InChI-Schlüssel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC-Name Zink
SMILES [Zn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc
Farbe Grau
Aussehen Gray wire
Dichte 7.14g/cm3
Menge 2 m
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.994% (Metals basis)
Form Draht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser