Learn More
Zinktrifluormethansulfonat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382817
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11382817 25 g 25 Gramm
11372817 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382817 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15969.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 54010-75-2 | C2F6O6S2Zn | 363.51 g/mol
Zinc trifluoromethanesulfonate acts as a catalyst for the preparation of dithioketals. It is used as a Lewis acid catalyst in silylation reactions. It is also used as a catalyst for greener amine synthesis by reductive amination with hydrogen gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zink Trifluormethansulfonat dient als Katalysator für die Herstellung von Dithioketalen. Verwendung als Lewis-Säure-Katalysator bei Silylierungsreaktionen. Verwendung auch als Katalysator bei der Greener-Synthese von Aminen durch reduktive Aminierung mit Wasserstoffgas verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Acetonitril. Schwer löslich in Methanol. Nicht löslich in Dichlormethan.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54010-75-2
Summenformel C2F6O6S2Zn
Molekulargewicht (g/mol) 363.51
MDL-Nummer MFCD00013229
InChI-Schlüssel CITILBVTAYEWKR-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc trifluoromethanesulfonate, zinc ii trifluoromethanesulfonate, zinc trifluoromethanesulphonate, zinc triflate, zinc ii triflate, zn otf 2, methanesulfonic acid, trifluoro-, zinc salt, zinc 2+ ion ditriflate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, zinc salt 2:1, zinc ii trifluoromethanesulphonate
PubChem CID 104671
SMILES [Zn++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc trifluoromethanesulfonate
Schmelzpunkt >300°C
Strukturformel (CF3SO3)2Zn
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 4028195
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and acetonitrile. Slightly soluble in methanol. Insoluble in dichloromethane.
IUPAC-Name Zink; Trifluormethansulfonat
Formelmasse 363.51
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc trifluoromethanesulfonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc trifluoromethanesulfonate