Learn More
Zinktrifluoracetathydrat, TRC
Artikelnummer. 30456911
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
5 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456911 5 g 5 Gramm
30450051 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30456911 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ2179855G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207801-31-8
Summenformel Zn(CF3COO)2 . xH2O
Molekulargewicht (g/mol) 309.4
IUPAC-Name Zink; 2,2,2-Trifluoracetat; Hydrate
SMILES O.[Zn+2].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc Trifluoroacetate Hydrate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/2C2HF3O2.H2O.Zn/c2*3-2(4,5)1(6)7;;/h2*(H,6,7);1H2;/q;;;+2/p-2
Formelmasse 307.9098