missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zinktrifluoracetathydrat, TRC

Artikelnummer. 30450051
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
5 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30450051 100 mg 100 Milligramm
30456911 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30450051 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ217985100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 207801-31-8
Summenformel Zn(CF3COO)2 . xH2O
Molekulargewicht (g/mol) 309.4
IUPAC-Name Zink; 2,2,2-Trifluoracetat; Hydrate
SMILES O.[Zn+2].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Zinc Trifluoroacetate Hydrate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/2C2HF3O2.H2O.Zn/c2*3-2(4,5)1(6)7;;/h2*(H,6,7);1H2;/q;;;+2/p-2
Formelmasse 307.9098
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.