Learn More
Zinktellurid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448610
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11448610
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044412.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1315-11-3 | TeZn | 192.98 g/mol
Zinc telluride can be easily doped, and for this reason it is one of the more common semiconducting materials used in optoelectronics. ZnTe is important for development of various semiconductor devices, including blue LEDs, laser diodes, solar cells, and components of microwave generators. It can be used for solar cells, for example, as a back-surface field layer and p-type semiconductor material for a CdTe/ZnTe structure[6] or in PIN diode structures. The material can also be used as a component of ternary semiconductor compounds.Zinc telluride together with lithium niobate is often used for generation of pulsed terahertz radiation in time-domain terahertz spectroscopy and terahertz imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1315-11-3
Summenformel TeZn
Molekulargewicht (g/mol) 192.98
MDL-Nummer MFCD00043079
InChI-Schlüssel NSRBDSZKIKAZHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc telluride, zinc telluride znte, unii-ir8eb6g3vq, zinktellurid, ir8eb6g3vq, zinc telluride,-100 mesh trace metals basis
PubChem CID 3362486
IUPAC-Name Tellanylidenzink
SMILES [Zn]=[Te]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc telluride
Schmelzpunkt 1240°C
Farbe Rot
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,10162
Löslichkeitsinformationen It decomposes in water.
Formelmasse 192.97
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 3.56
Dichte 5.9 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc telluride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Zinc telluride