Learn More
Zink, technisch, Stab (Metall), niedriger Arsengehalt, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10558830 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10558830 500 g Kunststoffbehälter 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10558830 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. Z/0550/53
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Farbe Grau
CAS 7440-66-6
Schmelzpunkt 419 °C
Siedepunkt 907 °C
Menge 500 g
Verpackung Kunststoffbehälter
Dampfdruck 1,3 mbar 478
Form Kunststoff
Summenformel Zn
MDL-Nummer MFCD00011291
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
InChI-Schlüssel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zn]
IUPAC-Name Zink
Molekulargewicht (g/mol) 65.38
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Formelmasse 65,36 g/mol