Learn More
Zinksulfat-Lösung, 0,1 M, EUR. Ph. Gütegrad, Chem-Lab
Artikelnummer. 12608533
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12608533 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12608533 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL07.2618.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00 CHF
    48.17 CHF / 1 Liter
    Sparen 81.83 CHF
    62% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt gemäß Europ. Arzneibuch Ph. 4(4.2.2) Standards. Zinksulfat-Lösung, 0.1 M, Europ. Arzneibuch Ph. Gütegrad, Lab-Chem bietet eine Zinkquelle für Titrationen in Laboranwendungen, einschließlich in volumetrischen Lösungen, die in EDTA standardisier
Zinksulfat-Heptahydrat ist eine mäßig wasser- und säurelösliche Zinkquelle für Sulfat-kompatible Anwendungen. Diese Lösung enthält 28.754 g pro Liter (0.1 mol/Liter).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinksulfat-Heptahydrat
CAS 7446-20-0, 7732-18-5
Farbe Farblos
CAS Max. % 3%
CAS Min. % 97%
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 l
Summenformel H14O11SZn
Strukturformel H14O11SZn
MDL-Nummer MFCD00149894
Synonym Zinksulfat-Heptahydrat, Zinksulfat JAN, Zinksulfat 1:1 Heptahydrat, Zinkvitriol-Heptahydrat, Zinksulfat-Heptahydrat 1:1:7, Weißes Vitriol-Heptahydrat, Zinksulfat ZnSO4-Heptahydrat, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
InChI-Schlüssel RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Zink; Sulfat; Heptahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 287.54
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
Formelmasse 287,54 g/mol
Güte Eu. Ph. Kapitel 4(4.2.2)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1 mol/l (±0.0002 bei20 °C)
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.01 g/ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinksulfat 0.1 mol/l
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: zinc sulfate