Learn More
Zinc Sulfate Monohydrate, purum p.a., ≥99% (KT), Honeywell™
Artikelnummer. p-7120924 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 15617590
Marke: Honeywell Research Chemicals 96495250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-19-7
Summenformel H2O5SZn
Molekulargewicht (g/mol) 179.451
MDL-Nummer MFCD00149893
InChI-Schlüssel RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc sulfate monohydrate, zinc sulfate hydrate, unii-ptx099xsf1, ptx099xsf1, sulfuric acid, zinc salt 1:1 , monohydrate, zinc sulphate monohydrate, gunningite, sulfato de zinc monohydratado, zinc sulfate tn, zinc sulfate,monohydrate
PubChem CID 62639
IUPAC-Name Zink; Sulfat; Hydrat
SMILES O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Zn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc sulfate monohydrate
Schmelzpunkt 238°C
Farbe Farblos
Physikalische Form Solid
Menge 250 g
Strukturformel ZnSO4 · H2O
UN-Nummer UN3077
Löslichkeitsinformationen In water 538g/L at 20°C
Formelmasse 179.47g/mol
Reinheit (%) ≥99% (KT)
Geruch Odorless
Verpackung Poly-Flasche