Learn More
Zinc Sulfate Monohydrate, purum p.a., ≥99% (KT), Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zinc sulfate monohydrate |
| Schmelzpunkt | 238°C |
| Farbe | Farblos |
| Physikalische Form | Solid |
| Menge | 250 g |
| Strukturformel | ZnSO4 · H2O |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Löslichkeitsinformationen | In water 538g/L at 20°C |
| Formelmasse | 179.47g/mol |
| Reinheit (%) | ≥99% (KT) |
| Mehr anzeigen |