Learn More
Zinksulfat-Monohydrat, ≥99.9 % Spurenmetallbasis, Honeywell™
Catalog Number p-7120923
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
7446-19-7
H2O5SZn
179.451
MFCD00149893
RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
Zinksulfat-Monohydrat, Zinksulfat-Hydrat, Schwefelsäure, Zinksalz 1:1 , Monohydrat, Gunningit, Zinksulfat TN, Zinksulfat, Monohydrat, gunningite, sulfato de zinc monohydratado, zinc sulfate tn, zinc sulfate,monohydrate
62639
Zink;Sulfat;Hydrat
O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Zn+2]
7446-19-7
H2O5SZn
179.451
MFCD00149893
RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
Zinksulfat-Monohydrat, Zinksulfat-Hydrat, Schwefelsäure, Zinksalz 1:1 , Monohydrat, Gunningit, Zinksulfat TN, Zinksulfat, Monohydrat, gunningite, sulfato de zinc monohydratado, zinc sulfate tn, zinc sulfate,monohydrate
62639
Zink;Sulfat;Hydrat
O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Zn+2]
≥99.9 % Spurenmetalle
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Zinksulfat-Monohydrat
Schmelzpunkt 238 °C
Menge 100 g
Strukturformel ZnSO4 · H2O
UN-Nummer UN3077
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Formelmasse 179.47 mol
Reinheit (%) ≥99.9 % Spurenmetalle
Verpackung Poly-Flasche