Learn More
Zinksulfat-Monohydrat, ≥99.9 % Spurenmetallbasis, Honeywell™
Alle ansehen Solstice Research Chemicals ProdukteDescrizione
- Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | Zinksulfat-Monohydrat |
| Schmelzpunkt | 238 °C |
| Menge | 500 g |
| Strukturformel | ZnSO4 · H2O |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
| Formelmasse | 179.47 mol |
| Reinheit (%) | ≥99.9 % Spurenmetalle |
| Verpackung | Poly-Flasche |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?