Learn More
Zinksulfat-Monohydrat, ≥99.9 % Spurenmetallbasis, Honeywell™
Artikelnummer. 15683120 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15683120
Marke: Honeywell Research Chemicals 307491100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
≥99.9 % Spurenmetalle
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-19-7
Summenformel H2O5SZn
Molekulargewicht (g/mol) 179.451
MDL-Nummer MFCD00149893
InChI-Schlüssel RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
Synonym Zinksulfat-Monohydrat, Zinksulfat-Hydrat, Schwefelsäure, Zinksalz 1:1 , Monohydrat, Gunningit, Zinksulfat TN, Zinksulfat, Monohydrat, gunningite, sulfato de zinc monohydratado, zinc sulfate tn, zinc sulfate,monohydrate
PubChem CID 62639
IUPAC-Name Zink; Sulfat; Hydrat
SMILES O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Zn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinksulfat-Monohydrat
Schmelzpunkt 238 °C
Menge 100 g
Strukturformel ZnSO4 · H2O
UN-Nummer UN3077
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Formelmasse 179.47 mol
Reinheit (%) ≥99.9 % Spurenmetalle
Verpackung Poly-Flasche