missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zinksulfatheptahydrat, TRC

Artikelnummer. 30450595
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30450595 2.5 g 2.50 Gramm
30454700 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30450595 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ7016332.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7446-20-0
Summenformel O4 S . Zn . 7 H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 287.58
Synonym Sulfuric acid, zinc salt (1:1), heptahydrate (8CI,9CI), White vitriol, Zinc sulfate (ZnSO4) heptahydrate, Zinc sulfate heptahydrate, Zinc vitriol, Zinc(II) sulfate heptahydrate
IUPAC-Name Zink; Sulfat; Heptahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Zinc sulfate heptahydrate
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Formelmasse 285.9548
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.