missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zinksulfat-Heptahydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical

Catalog Number 10204360
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststofffass
Kunststoffpulverbehälter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7446-20-0
H14O11SZn
287.54
MFCD00149894
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
62640
CHEBI:32312
Zink; Sulfat; Heptahydrat
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7446-20-0
H14O11SZn
287.54
MFCD00149894
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
62640
CHEBI:32312
Zink; Sulfat; Heptahydrat
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O

Magnesiumsulfat-Heptahydrat, Extra Pure, SLR

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Schmelzpunkt 100°C
Farbe Weiß
pH 4.4 to 6
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Formelmasse 287.53g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Zinc sulfate heptahydrate, Zinc sulfate
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'