Learn More
Zinksulfat-Heptahydrat, 99 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10013633
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
3 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7446-20-0
H14O11SZn
287.54
MFCD00149894
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
62640
CHEBI:32312
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7446-20-0
H14O11SZn
287.54
MFCD00149894
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
62640
CHEBI:32312
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Zinc sulfate heptahydrate
Schmelzpunkt 100.0°C
Farbe Weiß
pH 4.4 to 6.0 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristalle
Menge 10 kg
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 103% (Complexometry)
Strukturformel ZnSO4·7H2O
Merck Index 15, 10359
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 960g/L. Other solubilities: 1g/2.5mL glycerol, insoluble in alcohol
IUPAC-Name Zink(2+) Heptahydrat Sulfat
Formelmasse 287.53
Reinheit (%) 99%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststofftrommel