Learn More
Zinksulfat-Heptahydrat, Puriss p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteBeschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zinksulfat-Heptahydrat |
| Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Menge | 25 kg |
| Strukturformel | ZnSO4 · H2O |
| UN-Nummer | 3077 |
| Formelmasse | 287.56 mol |
| Reinheit (%) | ≥ 99.5 % |
| Güte | ACS/puriss. P. A |