Learn More
Zinksulfat-Heptahydrat, 99.0 bis 103.0 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120922 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15632120 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15652120 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15642120 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15632120 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 221376100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, 99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-20-0
Summenformel H14O11SZn
Molekulargewicht (g/mol) 287.54
MDL-Nummer MFCD00149894
InChI-Schlüssel RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym Zinksulfat-Heptahydrat, Zinksulfat JAN, Zinksulfat 1:1 Heptahydrat, Zinkvitriol-Heptahydrat, Zinksulfat-Heptahydrat 1:1:7, Weißes Vitriol-Heptahydrat, Zinksulfat ZnSO4-Heptahydrat, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinksulfat-Heptahydrat
Menge 100 g
Strukturformel ZnSO4 · H2O
UN-Nummer UN3077
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich 965 g/l bei 20 °C
IUPAC-Name Zink; Sulfat; Heptahydrat
Formelmasse 287.56 mol
Reinheit (%) 99.0 bis 103.0 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche