Learn More
Zinksulfat-Heptahydrat, 99.0 bis 103.0 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15632120 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15632120 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15652120 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15642120 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15632120 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 221376100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, 99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-20-0
Summenformel H14O11SZn
Molekulargewicht (g/mol) 287.54
MDL-Nummer MFCD00149894
InChI-Schlüssel RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym Zinksulfat-Heptahydrat, Zinksulfat JAN, Zinksulfat 1:1 Heptahydrat, Zinkvitriol-Heptahydrat, Zinksulfat-Heptahydrat 1:1:7, Weißes Vitriol-Heptahydrat, Zinksulfat ZnSO4-Heptahydrat, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinksulfat-Heptahydrat
Menge 100 g
Strukturformel ZnSO4 · H2O
UN-Nummer UN3077
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich 965 g/l bei 20 °C
IUPAC-Name Zink; Sulfat; Heptahydrat
Formelmasse 287.56 mol
Reinheit (%) 99.0 bis 103.0 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche