Learn More
Zinksulfat-Heptahydrat, 99,0-102,0 %, (kristallin/ACS-Reagenzqualität), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11494682 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11494682 500 g
11484682 100 g
11404692 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494682 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219145290
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-20-0
Summenformel H14O11SZn
Molekulargewicht (g/mol) 287.54
MDL-Nummer MFCD00149894
InChI-Schlüssel RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
IUPAC-Name Zink(2+) Heptahydrat Sulfat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc Sulfate Heptahydrate
Physikalische Form Crystalline
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.0-102.0%
Formelmasse 287.54
Güte ACS-Reagenz