Learn More
Zinksulfat, 7-Hydrat, granular, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15538294 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15538294 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15538294 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 438401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.00 CHF
    135.65 CHF / 500 Gramm
    Sparen 58.35 CHF
    30% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-07-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinksulfat
Namenshinweis 7-Hydrate
CAS 7446-20-0
Physikalische Form granular
Menge 500 g
Summenformel H14O11SZn
MDL-Nummer MFCD00149894
Synonym Zinksulfat-Heptahydrat, Zinksulfat JAN, Zinksulfat 1:1 Heptahydrat, Zinkvitriol-Heptahydrat, Zinksulfat-Heptahydrat 1:1:7, Weißes Vitriol-Heptahydrat, Zinksulfat ZnSO4-Heptahydrat, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
InChI-Schlüssel RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Zink; Sulfat; Heptahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 287.54
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
Formelmasse 287.56
Güte FCC/USP
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.97 kg