Learn More
Zinksulfat, 7-Hydrat, granular, entspricht mehreren Pharmakopöen, U.S.P., J.T. Baker™
Alle ansehen J.T.Baker ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zinksulfat |
| Namenshinweis | 7-Hydrate |
| CAS | 7446-20-0 |
| Physikalische Form | granular |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | H14O11SZn |
| MDL-Nummer | MFCD00149894 |
| Synonym | Zinksulfat-Heptahydrat, Zinksulfat JAN, Zinksulfat 1:1 Heptahydrat, Zinkvitriol-Heptahydrat, Zinksulfat-Heptahydrat 1:1:7, Weißes Vitriol-Heptahydrat, Zinksulfat ZnSO4-Heptahydrat, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o |
| InChI-Schlüssel | RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O |
| Mehr anzeigen |