Learn More
Zinksulfat, 7-Hydrat, kristallin, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15508294 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15508294 500 g Poly-Flasche 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15508294 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 438201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-20-0
Summenformel H14O11SZn
Molekulargewicht (g/mol) 287.54
MDL-Nummer MFCD00149894
InChI-Schlüssel RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym Zinksulfat-Heptahydrat, Zinksulfat JAN, Zinksulfat 1:1 Heptahydrat, Zinkvitriol-Heptahydrat, Zinksulfat-Heptahydrat 1:1:7, Weißes Vitriol-Heptahydrat, Zinksulfat ZnSO4-Heptahydrat, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinksulfat
Namenshinweis 7-Hydrat
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
IUPAC-Name Zink; Sulfat; Heptahydrat
Formelmasse 287.56
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.97 kg