Learn More
Zinklösung für ICP 1 g/L HCl-Matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Catalog No. 12966164 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Verpackung Packungsgröße
12966164 500 ml Flasche -
12946164 100 ml Flasche 100 Milliliter
12956164 250 ml Flasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Catalog No. 12966164 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S 069 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00 CHF
    117.53 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 11.47 CHF
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Verpackung Flasche
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Zn
Konzentration 1 ±0,002 g/L
Typ Massenspektrometriestandard
Element Zn
Solvent or Matrix Chlorwasserstoff
Menge 500 ml