Learn More
Zinkstab, > 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356557
Change view
Click to view available options
Menge:
15 cm
45 cm
90 cm
Packungsgröße:
15 Zentimeter
45 Zentimeter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11356557 90 cm -
11366557 15 cm 15 Zentimeter
11376557 45 cm 45 Zentimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11356557 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 000422.RM
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Form: ca. 9.03 g/cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-66-6
Summenformel Zn
Molekulargewicht (g/mol) 65.38
MDL-Nummer MFCD00011291
InChI-Schlüssel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC-Name Zink
SMILES [Zn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc
Farbe Grau
Aussehen Gray rod
Dichte 7.14g/cm3
Menge 90 cm
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.9+% (Metals basis)
Form Stange, 1.27 cm (0.5 Zoll) Durchmesser